Drukuj
3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Azetidine-3-thiol hydrochloride
OR942426-1G OR942426-5G
APOSOR942426-1GEA 1820 PLN
APOSOR942426-1G APOSOR942426-5G
3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
3-Methylthioazetidine hydrochloride
Formuła: C₄H₁₀ClNS
MW: 139.65 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17015916
Numer CAS: 179337-60-1