Drukuj
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 3,3-Pentamethyleneglutaric Anhydride, 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 3-Oxaspiro[5.5]-2,4-undecanedione
OR942282-100G OR942282-25G
APOSOR942282-100GEA 516 PLN
APOSOR942282-100G APOSOR942282-25G
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
Formuła: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040292
Numer CAS: 1010-26-0