Drukuj
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Glycerol alpha-(2-Ethylhexyl) Ether, 3-((2-Ethylhexyl)oxy)propane-1,2-diol
OR942257-1KG OR942257-500G OR942257-250G OR942257-25G OR942257-100G
APOSOR942257-1KGEA 2590 PLN
APOSOR942257-1KG APOSOR942257-500G APOSOR942257-250G APOSOR942257-25G APOSOR942257-100G
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Formuła: C₁₁H₂₄O₃
Gęstość: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03790878
Numer CAS: 70445-33-9