Drukuj
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-amine
OR942168-1G OR942168-250MG
APOSOR942168-1GEA 946 PLN
APOSOR942168-1G APOSOR942168-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine
Formuła: C₈H₉N₃
MW: 147.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09764050
Numer CAS: 26530-93-8