Drukuj
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
OR942129-1G OR942129-5G
APOSOR942129-1GEA 269 PLN
APOSOR942129-1G APOSOR942129-5G
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formuła: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.6342 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00115822
Numer CAS: 64401-55-4