Drukuj
2-Nitro-1-phenylpropene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR942029-25G OR942029-5G OR942029-100G
APOSOR942029-25GEA 1210 PLN
APOSOR942029-25G APOSOR942029-5G APOSOR942029-100G
2-Nitro-1-phenylpropene 98%
2-Nitro-1-phenylpropene
Formuła: C₉H₉NO₂
Temp. topnienia: 64…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014720
Numer CAS: 705-60-2