Drukuj
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9418-1G OR9418-10G OR9418-5G
APOSOR9418-1GEA 566 PLN
APOSOR9418-1G APOSOR9418-10G APOSOR9418-5G
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₄BNO₄S
MW: 255.10 g/mol
Temp. topnienia: 127…129 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07783851
Numer CAS: 871329-61-2