Drukuj
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR941768-1G OR941768-5G
APOSOR941768-1GEA 122 PLN
APOSOR941768-1G APOSOR941768-5G
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 95%
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Formuła: C₈H₁₈O₂Si
Temp. Wrzenia: 165…167 °C
Gęstość: 0,915 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01321229
Numer CAS: 102191-92-4
Jednostka: 1989
ADR: 3,III