Drukuj
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Hydroxy-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-7-methoxy-3H-quinazolin-4-one
OR941735-10G OR941735-1G OR941735-5G
APOSOR941735-10GEA 319 PLN
APOSOR941735-10G APOSOR941735-1G APOSOR941735-5G
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one
Formuła: C₉H₈N₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20547768
Numer CAS: 179688-52-9