Drukuj
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-(Ethyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-[(N-Ethyl-N-methylamino)carbonyl]benzeneboronic acid
OR9416-1G OR9416-5G
APOSOR9416-1GEA 702 PLN
APOSOR9416-1G APOSOR9416-5G
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₄BNO₃
Temp. topnienia: 73…76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08056369
Numer CAS: 871333-07-2