Drukuj
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl oxalacetate, Oxalacetic acid diethyl ester
OR941476-1G OR941476-25G OR941476-5G
APOSOR941476-1GEA 290 PLN
APOSOR941476-1G APOSOR941476-25G APOSOR941476-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Diethyl 2-oxobutanedioate
Formuła: C₈H₁₂O₅
MW: 188.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 87 °C
Gęstość: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00511083
Numer CAS: 108-56-5