Drukuj
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9414-5G OR9414-100G OR9414-25G
APOSOR9414-5GEA 435 PLN
APOSOR9414-5G APOSOR9414-100G APOSOR9414-25G
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₅BrO₃
MW: 217.02 g/mol
Temp. topnienia: 225…227 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08056371
Numer CAS: 14348-38-0