Drukuj
2-Mercaptopyrazine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR941368-1G OR941368-250MG OR941368-5G
APOSOR941368-1GEA 1050 PLN
APOSOR941368-1G APOSOR941368-250MG APOSOR941368-5G
2-Mercaptopyrazine 95%
2-Mercaptopyrazine
Formuła: C₄H₄N₂S
MW: 112.15 g/mol
Temp. topnienia: 207…213 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00235012
Numer CAS: 38521-06-1