Drukuj
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR9413-1G OR9413-5G
APOSOR9413-1GEA 691 PLN
APOSOR9413-1G APOSOR9413-5G
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Formuła: C₁₄H₁₄BrNO₃S
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02227932
Numer CAS: 446308-82-3