Drukuj
4-tert-Butyl-o-cresol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-tert-Butyl-2-methylphenol, 4-(tert-Butyl)-2-methylphenol
OR941143-10G OR941143-1G OR941143-5G
APOSOR941143-10GEA 2260 PLN
APOSOR941143-10G APOSOR941143-1G APOSOR941143-5G
4-tert-Butyl-o-cresol 95%
4-tert-Butyl-o-cresol
Formuła: C₁₁H₁₆O
MW: 164.2400 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020047
Numer CAS: 98-27-1