Drukuj
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 4-methyl-4-nitropentanoate
OR940897-1G OR940897-5G
APOSOR940897-1GEA 464 PLN
APOSOR940897-1G APOSOR940897-5G
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate
Formuła: C₇H₁₃NO₄
MW: 175.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047757
Numer CAS: 16507-02-1