Drukuj
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyleneglycolmono-tert-butylether, tert-Butyl Cellosolve, 2-tert-Butoxyethanol
OR940810-100G OR940810-1KG OR940810-500G
APOSOR940810-100GEA 621 PLN
APOSOR940810-100G APOSOR940810-1KG APOSOR940810-500G
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether 95%
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether
Formuła: C₆H₁₄O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059004
Numer CAS: 7580-85-0