Drukuj
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
OR9408-1G OR9408-25G OR9408-5G
APOSOR9408-1GEA 110 PLN
APOSOR9408-1G APOSOR9408-25G APOSOR9408-5G
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate
Formuła: C₈H₇BrO₃
MW: 231.0400 g/mol
Temp. topnienia: 121…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08056372
Numer CAS: 106291-80-9