Drukuj
Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl indoline-2-carboxylate, Indoline-2-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR940768-1G OR940768-5G
APOSOR940768-1GEA 334 PLN
APOSOR940768-1G APOSOR940768-5G
Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Ethyl Indoline-2-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797114
Numer CAS: 50501-07-0