Drukuj
3-Methoxybutyl acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Acetic Acid 3-Methoxybutyl Ester
OR940548-100G OR940548-1KG OR940548-500G
APOSOR940548-100GEA 621 PLN
APOSOR940548-100G APOSOR940548-1KG APOSOR940548-500G
3-Methoxybutyl acetate 95%
3-Methoxybutyl acetate
Formuła: C₇H₁₄O₃
MW: 146.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043928
Numer CAS: 4435-53-4