Drukuj
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR9404-1G OR9404-5G
APOSOR9404-1GEA 691 PLN
APOSOR9404-1G APOSOR9404-5G
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formuła: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02919424
Numer CAS: 428471-30-1