Drukuj
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR9403-1G OR9403-5G
APOSOR9403-1GEA 691 PLN
APOSOR9403-1G APOSOR9403-5G
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formuła: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Temp. topnienia: 208…212 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08056376
Numer CAS: 871269-15-7