Drukuj
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR9402-1G OR9402-5G
APOSOR9402-1GEA 691 PLN
APOSOR9402-1G APOSOR9402-5G
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formuła: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Temp. topnienia: 93…96 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08056377
Numer CAS: 871269-18-0