Drukuj
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9401-1G OR9401-5G OR9401-25G
APOSOR9401-1GEA 566 PLN
APOSOR9401-1G APOSOR9401-5G APOSOR9401-25G
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide
Formuła: C₈H₁₀BrNO₃S
Temp. topnienia: 126…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06808832
Numer CAS: 871269-17-9