Drukuj
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9399-1G OR9399-250MG OR9399-5G
APOSOR9399-1GEA 696 PLN
APOSOR9399-1G APOSOR9399-250MG APOSOR9399-5G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Formuła: C₇H₈BrNO₃S
Temp. topnienia: 151…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06808831
Numer CAS: 23095-14-9