Drukuj
Dichloroctan etylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR939883-100G OR939883-25G
APOSOR939883-100GEA 1600 PLN
APOSOR939883-100G APOSOR939883-25G
Dichloroctan etylu 98%
Dichloroctan etylu
Formuła: C₄H₆Cl₂O₂
MW: 157 g/mol
Gęstość: 1.2904
Temp. Zapłonu: 60
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 535-15-9