Drukuj
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR939721-1G OR939721-250MG OR939721-500MG
APOSOR939721-1GEA 3480 PLN
APOSOR939721-1G APOSOR939721-250MG APOSOR939721-500MG
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formuła: C₈H₇N₃O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00197235
Numer CAS: 7788-14-9