Drukuj
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N,N,N-Trimethyl-1,1-bis(1-methylethoxy)amine, 1,1-Diisopropoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diisopropoxytrimethylamine
OR939612-25G OR939612-5G
APOSOR939612-25GEA 1050 PLN
APOSOR939612-25G APOSOR939612-5G
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal 95%
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal
Formuła: C₉H₂₁NO₂
MW: 175.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 79…80 °C
Gęstość: 0.838 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008879
Numer CAS: 18503-89-4
Jednostka: 1993
ADR: 3 III