Drukuj
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (5-(N,N-Diethylsulphamoyl)-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Diethylsulphamoyl-2-methylbenzeneboronic acid
OR9396-1G OR9396-250MG
APOSOR9396-1GEA 1530 PLN
APOSOR9396-1G APOSOR9396-250MG
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Formuła: C₁₁H₁₈BNO₄S
MW: 271.14 g/mol
Temp. topnienia: 146…152 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08056356
Numer CAS: 871329-80-5