Drukuj
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR939463-1G OR939463-5G
APOSOR939463-1GEA 501 PLN
APOSOR939463-1G APOSOR939463-5G
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060351
Numer CAS: 90-53-9