Drukuj
Kwas 6-bromokapronowy 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Bromohexanoic acid
OR9393-100G OR9393-25G OR9393-5G
APOSOR9393-100GEA 131 PLN
APOSOR9393-100G APOSOR9393-25G APOSOR9393-5G
Kwas 6-bromokapronowy 98+%
Kwas 6-bromokapronowy
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Temp. Wrzenia: 165…170 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 32…35 °C
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004422
Numer CAS: 4224-70-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-176-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II