Drukuj
4-Methylvaleryl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Methylvaleroyl Chloride
OR939142-100G OR939142-25G OR939142-5G
APOSOR939142-100GEA 5130 PLN
APOSOR939142-100G APOSOR939142-25G APOSOR939142-5G
4-Methylvaleryl chloride 97%
4-Methylvaleryl chloride
Formuła: C₆H₁₁ClO
MW: 134.60 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018814
Numer CAS: 38136-29-7