Drukuj
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Methyl-5-(pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9391-1G OR9391-500MG OR9391-250MG
APOSOR9391-1GEA 1390 PLN
APOSOR9391-1G APOSOR9391-500MG APOSOR9391-250MG
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₆BNO₄S
MW: 269.12 g/mol
Temp. topnienia: 126…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08056365
Numer CAS: 871333-01-6