Drukuj
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR939054-25G OR939054-5G
APOSOR939054-25GEA 1890 PLN
APOSOR939054-25G APOSOR939054-5G
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol
Formuła: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01708473
Numer CAS: 772-46-3