Drukuj
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9390-1G OR9390-500MG
APOSOR9390-1GEA 1530 PLN
APOSOR9390-1G APOSOR9390-500MG
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₆BNO₆S
Temp. topnienia: 270…276 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08056366
Numer CAS: 871333-02-7