Drukuj
2-(Metylotio)benzaldehyd 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR938789-1G OR938789-5G
APOSOR938789-1GEA 284 PLN
APOSOR938789-1G APOSOR938789-5G
2-(Metylotio)benzaldehyd 90%
2-(Metylotio)benzaldehyd
Formuła: C₈H₈OS
Temp. Wrzenia: 141…143 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00196822
Numer CAS: 7022-45-9