Drukuj
Methyl (methylthio)acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9387-100G OR9387-25G OR9387-5G
APOSOR9387-100GEA 1390 PLN
APOSOR9387-100G APOSOR9387-25G APOSOR9387-5G
Methyl (methylthio)acetate
Methyl (methylthio)acetate
Formuła: C₄H₈O₂S
Temp. Wrzenia: 49…51 °C/12mmHg
Gęstość: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039809
Numer CAS: 16630-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-683-4
Jednostka: 3272
ADR: 3,III