Drukuj
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
OR9386-100G OR9386-1KG OR9386-500G
APOSOR9386-100GEA 139 PLN
APOSOR9386-100G APOSOR9386-1KG APOSOR9386-500G
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Formuła: C₈H₁₀BrN
Temp. Wrzenia: 120 °C/0,2mmHg
Temp. topnienia: 48…51 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007826
Numer CAS: 24596-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 246-337-9