Drukuj
3-Merkapto-2-pentanon 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR938186-1G OR938186-25G OR938186-5G
APOSOR938186-1GEA 108 PLN
APOSOR938186-1G APOSOR938186-25G APOSOR938186-5G
3-Merkapto-2-pentanon 95%
3-Merkapto-2-pentanon
Formuła: C₅H₁₀OS
Numer MDL: MFCD02093290
Numer CAS: 67633-97-0