Drukuj
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR938175-1G OR938175-25G OR938175-5G
APOSOR938175-1GEA 348 PLN
APOSOR938175-1G APOSOR938175-25G APOSOR938175-5G
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 96%
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formuła: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00191321
Numer CAS: 37865-96-6