Drukuj
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
OR938164-1G OR938164-5G
APOSOR938164-1GEA 516 PLN
APOSOR938164-1G APOSOR938164-5G
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid 97%
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Formuła: C₉H₇N₃O₂
MW: 189.174 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00140749
Numer CAS: 253315-22-9