Drukuj
Potassium isopropylxanthate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Isopropylxanthic Acid Potassium Salt
OR938096-25G OR938096-5G
APOSOR938096-25GEA 493 PLN
APOSOR938096-25G APOSOR938096-5G
Potassium isopropylxanthate 95%
Potassium isopropylxanthate
Formuła: C₄H₈OS₂
MW: 174.32 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004930
Numer CAS: 140-92-1