Drukuj
1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR938034-10G OR938034-1G OR938034-5G
APOSOR938034-10GEA 3770 PLN
APOSOR938034-10G APOSOR938034-1G APOSOR938034-5G
1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
1,5-Dimethyl-2-piperidone
Formuła: C₇H₁₃NO
MW: 127.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03701098
Numer CAS: 86917-58-0