Drukuj
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (R)-(+)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (+)-1-Ethyl-D-proline Ethyl Ester, Et-D-Pro-OEt
OR938006-1G OR938006-5G
APOSOR938006-1GEA 1020 PLN
APOSOR938006-1G APOSOR938006-5G
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formuła: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671533
Numer CAS: 381670-33-3