Drukuj
Butyl crotonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Crotonic Acid Butyl Ester
OR937997-100G OR937997-25G OR937997-500G
APOSOR937997-100GEA 1350 PLN
APOSOR937997-100G APOSOR937997-25G APOSOR937997-500G
Butyl crotonate 95%
Butyl crotonate
Formuła: C₈H₁₄O₂
MW: 142.20 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053794
Numer CAS: 7299-91-4