Drukuj
N-Carbobenzoxyhydroxylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Hydroxycarbamic acid Benzyl Ester, N-Cbz-hydroxylamine, Benzyl N-Hydroxycarbamate, Benzylhydroxycarbamate
OR937984-1G OR937984-25G OR937984-5G OR937984-10G
APOSOR937984-1GEA 110 PLN
APOSOR937984-1G APOSOR937984-25G APOSOR937984-5G APOSOR937984-10G
N-Carbobenzoxyhydroxylamine 98%
N-Carbobenzoxyhydroxylamine
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temp. topnienia: 65…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010642
Numer CAS: 3426-71-9