Drukuj
Methyl-5-hexenoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-hexenoate, 5-Hexenoic Acid Methyl Ester
OR937922-25G OR937922-5G
APOSOR937922-25GEA 1820 PLN
APOSOR937922-25G APOSOR937922-5G
Methyl-5-hexenoate 98%
Methyl-5-hexenoate
Formuła: C₇H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 157 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671538
Numer CAS: 2396-80-7
Jednostka: 3272
ADR: 3,III