Drukuj
1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloropropyl Phenyl Ether
OR937869-10G OR937869-1G OR937869-5G
APOSOR937869-10GEA 3670 PLN
APOSOR937869-10G APOSOR937869-1G APOSOR937869-5G
1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
1-Phenoxy-2-chloropropane
Formuła: C₉H₁₁ClO
MW: 170.64 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059488
Numer CAS: 53491-30-8