Drukuj
2-Methoxy-1-butanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR937857-10G OR937857-1G OR937857-5G
APOSOR937857-10GEA 3240 PLN
APOSOR937857-10G APOSOR937857-1G APOSOR937857-5G
2-Methoxy-1-butanol 95%
2-Methoxy-1-butanol
Formuła: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 15467-25-1