Drukuj
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,2-Dimethylbut-3-enoic acid
OR937784-1G OR937784-5G
APOSOR937784-1GEA 537 PLN
APOSOR937784-1G APOSOR937784-5G
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formuła: C₆H₁₀O₂
MW: 114.144 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00196967
Numer CAS: 10276-09-2